Läs mer
Macherey-Nagel™ MN Bead Tube Hållare
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
NucleoSpin™ Pärlrör
- Pärlrör för effektiv provhomogenisering av svårlyserbara provlösningar
- Finns i olika varianter (t.ex. glaspärlor, korund, stålpärlor)
- Varianter är lämpliga för specifika applikationer och/eller provmaterial
- Upp till 60 % mer RNA och DNA jämfört med standardextraktionsmetoder
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Innehåll och lagring | 1 Ea., 15 °C till 25 °C |
| Formatera | Horisontell |
| Isoleringsteknik | Pärlor |
| För användning med (utrustning) | Vortex-Genie™ instrument |
| För användning med (applikation) | Homogenisering av svårlysbara prover |
| Produkttyp | Slanghållare |
| Kvantitet | 1 st |