Läs mer
Macherey-Nagel™ MN Frame för optimerad hantering av 96-brunnars plattor
Produktkod. 10479751
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10479751 1 st Varje
1 options
Produktkod. 10479751 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740680
I lager
För optimerad hantering av 96-brunnars plattor med vakuumförgreningsrör på BioRobot 9600, 9604 och 3000 (Qiagen ), MultiPROBE II / Janus (PerkinElmer ), Biomek 2000/3000 och FX/NX (Beckman Coulter ).
NucleoSpin 8/96 RNA för automatiserad rening av totalt RNA från djur- eller mänskliga cellkulturer och vävnader kombinerar stringensen av guanidin-isotiocyanatlys med effektiv nedbrytning av genomiskt DNA genom DNase I-behandling och hastigheten hos kiselmembranteknologi. NucleoSpin 8/96 RNA betyder konsekvent RNA-kvalitet, reproducerbara utbyten av RNA och högkapacitetsprocedurer fria från korskontaminering. Därför är NucleoSpin 8/96 RNA-kit kraftfulla produkter för t.ex. mikroarrayanalys med avseende på genuttrycksprofilering, läkemedelsupptäckt och molekylär diagnostik (se applikationsdata). Satsen tillåter rening av totalt RNA från upp till 10 7 celler eller upp till 30 mg vävnad (centrifugbearbetning). Den unika 8-brunnars remsa/96-brunnars plattdesign av NucleoSpin 8/96 RNA-systemen tillåter helautomatisk torkning av RNA-bindningsmodulen innan laddning av elueringsbuffert och minimerar sprayning. Med NucleoSpin 8/96 RNA-metoden lyseras celler eller vävnad genom inkubation i en lösning som innehåller stora mängder kaotropa joner (celler kan odlas och lyseras direkt i cellodlingsplattor med 96 brunnar). Denna lyseringsbuffert inaktiverar omedelbart RNaser och skapar lämpliga bindningsförhållanden som gynnar adsorption av RNA till kiselmembranet på NucleoSpin 8 RNA Binding Strip/96 RNA Binding Plate. Kontaminerande DNA, som också är bundet till kiseldioxidmembranet, avlägsnas av DNas I som appliceras direkt på membranet i kitet (DNas I och preparatet appliceras direkt på membranet). På grund av den höga specifika aktiviteten hos DNas I är en behandling på endast 15 minuter vid rumstemperatur tillräcklig för ett effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA. Salter, metaboliter och makromolekylära cellulära komponenter avlägsnas genom enkla tvättsteg med tre olika buffertar. Rent RNA elueras slutligen under låg jonstyrka med RNasfritt vatten (pH 8,0 till 8,5).
Kitkomponenter : NucleoSpin 8 RNA-kit - NucleoSpin RNA-bindningsremsor, MN-tvättplattor, MN-block med fyrkantiga brunnar, ställ med rörremsor, lockremsor, elueringsplattor U-botten, självhäftande folie, buffertar, RNase-fri DNase INucleoSpin RNA-Kit RNA PlatoSpin 96, MN PlatoSpin 96 Plattor, block med fyrkantiga brunnar, block med runda brunnar (lågt), elueringsplattor U-botten, självhäftande folie, buffertar, RNase-fri DNase I
Manuell eller automatiserad isolering av totalt RNA från odlade celler och vävnad, salivprover insamlade med Oragene .
Specifikationer
För användning med (utrustning) Beckman Coulter Vakuumkammare
Kvantitet 1 st
Produkttyp MN Framework