Läs mer
Macherey-Nagel™ MN övertrycksram
Produktkod. 16311616
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
16311616 1 st
1 options
Produktkod. 16311616 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740474
Beräknad leverans: 09-12-2026
Adapter för direktfiltrering med hjälp av NucleoSpin™ 96 plasmidkit på [MPE]² övertrycksmodul
  • Anpassning av NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade kit-procedur för [MPE]² övertrycksmodul för att påskynda ditt utsugningsarbetsflöde
  • Pålitlig prestanda och utmärkta skördar vid användning NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade på [MPE]² övertrycksmodul
  • Låga endotoxinnivåer jämförbara med standardvakuumbearbetning
  • Kompakt och automatiserad plasmidisolering av 96 prover på 60 90 –minuter
Specifikationer
Formatera Adapterram
För användning med (applikation) Plasmid DNA-rening
För användning med (utrustning) Hamilton [MPE]² Enhet
Isoleringsteknik NucleoSpin pärlrör
Kvantitet 1 st
Endast för forskning