Läs mer
Mo, Sn, Ti, Si @ 1000μg/mL; Matrix:5% HNO3.tr HF, 100mL , VHG™
Beskrivning
Mo, Sn, Ti, Si @ 1000μg/mL; Matrix:5% HNO3.tr HF, 100mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum/Silicon/Tin/Titanium |
| CAS | 7439-98-7, 7440-21-3, 7440-31-5, 7440-32-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Molybdenum/Silicon/Tin/Titanium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | 5% HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Molybdenum 1000 μg/mL/Silicon 1000 μg/mL/Tin 1000 μg/mL/Titanium 1000 μg/mL |