Läs mer
Pal International™ Hårnätsmössor i polypropen
Beskrivning
- Mjuk, bekväm, termiskt bunden polypropenfiberkonstruktion
- Inkapslad dubbelelastisk kant
- Säker mat
- Latexfri för att minska risken för irritation.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Mob Cap |
| Storlek | One Size |
| Material | Polypropen |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Modell | D93530HP |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Inkluderar | Inkapslad dubbelelastisk kant |