Läs mer
Labconco™ Mobilt basställ för Protector Double Handskbox
Produktkod. 16407470 Handla allt Labconco Corporation Produkter
För användning med (utrustning):
Dubbel bred Labconco Handskfacket
Produktkod. 16407470
Brand: Labconco™ 5062020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Epoxibelagda, svetsade stålbasstativ har en permanent fäst arbetsyta i svart fenollaminat
  • Stativ stöder ett dubbelt handskfack
  • Nedre hylla ger bekvämt utrymme för tillbehörsvakuumpump eller torktåg
Specifikationer:
  • Höjdjusterbar från 83,8 till 101,6 cm (33 till 40 tum) med svängbara hjul
  • Arbetsytans mått (B x D x H): 264,1 x 78,7 x 2,8 cm (104 x 31 x 1,1 tum)
Specifikationer
För användning med (utrustning) Dubbel bred Labconco Handskfacket
Höjd (engelska) 35,6 tum.
Vikt (engelska) 400 lb.
Vikt (metrisk) 181 Kg
Djup (engelska) 30 tum
Bredd (engelska) 103,2 tum.
Höjd (metrisk) 90.4 cm
Djup (metriskt) 76.2 cm
Bredd (metrisk) 262.1 cm
Produkttyp Stödställ
Material Stål, Epoxi
Kapacitet (metrisk) Max. Ladda 1815 kg
För användning med (applikation) Stöd Labconco Handskfacket
Färg Grå