Beskrivning
- innehåll: 6 kuddar, 3 strumpor, 20 mattor
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kraftig duk |
| Typ | Oljespillkontroll Absorberande förvaringsvagnspåfyllningssats |
| Vikt (engelska) | 6.61 lb. |
| Vikt (metrisk) | 3 kg |