Läs mer
asecos™ Mobilbox sorbenter Refill Kit
Produktkod. p-200003666 Handla allt asecos Produkter
Typ:
Chemical Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit
Oljespillkontroll Absorberande förvaringsvagnspåfyllningssats
Universal Absorbent Storage Cart Refill Kit
Produktkod. 17816546
Brand: asecos™ 14408
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mobile Box Sorbents Refill Kit är ett praktiskt refillset för mobil spillkit.
  • innehåll: 6 kuddar, 3 strumpor, 20 mattor
Specifikationer
Material Kraftig duk
Typ Oljespillkontroll Absorberande förvaringsvagnspåfyllningssats
Vikt (engelska) 6.61 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg