Läs mer
Köttermann Mobilt skåp med en dörr
Produktkod. 17312119
Change view
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
Antal lådor:
1
Hold (Håll)
Antal hyllor:
1
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gångjärnssida Antal lådor Antal hyllor Mått (D x B x H)
17312119 Vänster Hold (Håll) Hold (Håll) 516 x 450 x 590 mm
17322119 Höger Hold (Håll) Hold (Håll) 516 x 450 x 590 mm
17352119 Vänster Hold (Håll) 1 516 x 450 x 740 mm
17362119 Höger Hold (Håll) 1 516 x 450 x 740 mm
17382119 Höger 1 Hold (Håll) 516 x 450 x 740 mm
17372099 Höger Hold (Håll) Hold (Håll) 516 x 600 x 590 mm
17312109 Höger Hold (Håll) 1 516 x 600 x 740 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17312119 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 31500110
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta mobila skåp med en dörr erbjuder mångsidigt förvaringsutrymme med en enda dörr för att skydda lagrade föremål.
  • Mångsidigt förvaringsutrymme
  • Mobil med låsbara hjul
  • Har en dörr för att skydda lagrade föremål
  • Många storlekar och konfigurationer tillgängliga
Specifikationer
Färg Vitt
Typ av skåp Mobil
Mått (D x B x H) 516 x 450 x 590 mm
Dörrtyp Med gångjärn
Avsluta Epoxibelagd
Rammaterial Stål
Gångjärnssida Vänster
Låsmekanism Nej
Antal dörrar 1
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Garanti Hold (Håll)
Hjultyp Plast med bromsar
Med hjul Ja
Material Stål