Läs mer
Köttermann Mobilt skåp med en dörr
Beskrivning
- Mångsidigt förvaringsutrymme
- Mobil med låsbara hjul
- Har en dörr för att skydda lagrade föremål
- Många storlekar och konfigurationer tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Typ av skåp | Mobil |
| Mått (D x B x H) | 516 x 450 x 740 mm |
| Dörrtyp | Med gångjärn |
| Avsluta | Epoxibelagd |
| Rammaterial | Stål |
| Gångjärnssida | Höger |
| Låsmekanism | Nej |
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lådor | 1 |
| Visa mer |