Läs mer
Köttermann Mobilt skåp med en låsbar dörr
Produktkod. 17332119
Gångjärnssida:
Höger
Antal lådor:
1
Hold (Håll)
Antal hyllor:
1
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Product Code. 17332119
Brand: Köttermann 31500113
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta mobila skåp med en låsbar dörr erbjuder mångsidigt förvaringsutrymme med en enda dörr för att skydda lagrade föremål.
  • Mångsidigt förvaringsutrymme
  • Mobil med låsbara hjul
  • Har en dörr med låsmekanism för att skydda lagrade föremål
  • Många storlekar och konfigurationer tillgängliga
Specifications
Färg Vitt
Typ av skåp Mobil
Mått (D x B x H) 516 x 450 x 590 mm
Dörrtyp Med gångjärn
Avsluta Epoxibelagd
Rammaterial Stål
Gångjärnssida Höger
Låsmekanism Ja
Antal dörrar 1
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Garanti Hold (Håll)
Hjultyp Plast med bromsar
Med hjul Ja
Material Stål