Läs mer
Köttermann Mobilt skåp med två dörrar
Produktkod. 17312129
Change view
Antal lådor:
1
2
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal lådor Mått (D x B x H)
17312129 Hold (Håll) 516 x 900 x 590 mm
17332129 1 516 x 900 x 740 mm
17342129 2 516 x 900 x 740 mm
17352109 Hold (Håll) 516 x 1200 x 590 mm
17372109 1 516 x 1200 x 740 mm
17382109 2 516 x 1200 x 740 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17312129 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 31500131
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta mobila skåp med två dörrar erbjuder mångsidigt förvaringsutrymme med två dörrar för att skydda lagrade föremål.
  • Mångsidigt förvaringsutrymme
  • Mobil med låsbara hjul
  • Har två dörrar för att skydda lagrade föremål
  • Många storlekar och konfigurationer tillgängliga
Specifikationer
Färg Vitt
Typ av skåp Mobil
Mått (D x B x H) 516 x 900 x 590 mm
Dörrtyp Med gångjärn
Avsluta Epoxibelagd
Rammaterial Stål
Gångjärnssida Vänster och höger
Antal dörrar 2
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Garanti Hold (Håll)
Hjultyp Plast med bromsar
Med hjul Ja
Material Stål