Läs mer
IKA™ R 2850 Mobilt golvstativ
Handla allt IKA Produkter
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
För överliggande omrörare och dispergerare med en diameter på förlängningsarmen på 16 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Djup (metriskt) | 875 mm |
| Diameter (engelska) | 0,6 tum |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| För användning med (utrustning) | För överliggande omrörare och spridare med en diameter på förlängningsarmen på 16 mm |
| För användning med (applikation) | För överliggande omrörare och spridare med en diameter på förlängningsarmen på 16 mm |
| Höjd (metrisk) | 1921 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Mobilt golvstativ |
| Bredd (engelska) | 38,6 tum. |
| Bredd (metrisk) | 980 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur