Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor
Product Code. 15450545 Shop All Miele Products
Click to view available options
:
Mått (D x BXH): 496 x 492 x 330 mm
Product Code. 15450545
Brand: Miele Professional™ 5555280
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Modul E 746 för optimal laddning av upp till 23 pipetter
  • Lämplig för 23 pipetter arrangerade diagonalt
  • 10 pipetter upp till 560 mm och 13 pipetter upp till 490 mm
  • Avstånd mellan hållare 20 eller 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Rostfritt stål, plast
Produkttyp Insats/modul för pipetter
Färg Rostfritt stål, svart
Håller 23 pipetter
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Djup (metriskt) 496 mm
Höjd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 492 mm