Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor
Produktkod. 15490545 Handla allt Miele Produkter
Change view
:
Mått (D x BXH): 496 x 492 x 130 mm
Produktkod.
15490545 Mått (D x BXH): 496 x 492 x 130 mm
1 options
Produktkod. 15490545 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 5701590
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Modul E 755 för optimal laddning av glas med smal hals 25 - 100 ml
Utrustad med 36 munstycken (E 470) 2,5 x 90 mm med hållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Insats/modul för glas med smal hals
Färg Rostfritt stål
Håller 36 Glasvaror med smal hals
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Djup (metriskt) 496 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Bredd (metrisk) 492 mm