Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor
Produktkod. 10683191 Handla allt Miele Produkter
:
Rymmer: 38 pipetter
Produktkod. 10683191
Brand: Miele Professional™ 6727920
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mobil enhet för optimal laddning av pipetter
  • Utrustad med 38 pipetter i 3 rader
  • 1:a raden: 10 pipetter x 100 ml (upp till 550 mm), stångavstånd 20 mm
  • 2:a raden: 14 pipetter x 25 ml, stavavstånd 26 mm
  • 3:e raden: 14 pipetter x 10 ml, stavavstånd 26 mm
  • Fäste för ML/2 för automatisk identifiering av mobil enhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mobil injektorenhet med torkkoppling
Modell E 405/1
För användning med (utrustning) Pipetter
Kvantitet 1 vardera