Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor
Produktkod. 13172290 Handla allt Miele Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13172290 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 13172290 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3809340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25670.00 SEK
    17519.10 SEK / Paket med 1
    Save 8150.90 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Mobil enhet för optimal lastning av glas med smal hals
  • Utrustad med 39 injektormunstycken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Mobil injektorenhet
Modell E 329
För användning med (utrustning) Glasvaror med smal hals
Inkluderar 4/5 strålar 2,5 x 90/110 mm, 5/5/5 strålar 4,0 x 140/160/180 mm, 5/5/5 strålar 6,0 x 200/220/240 mm, 1 stråle för spolpulverdispenser
Kvantitet 1 vardera