Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor
Produktkod. 15420545 Handla allt Miele Produkter
Change view
:
Mått (D x BXH): 496 x 492 x 250 mm
Produktkod.
15420545 Mått (D x BXH): 496 x 492 x 250 mm
1 options
Produktkod. 15420545 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 5555260
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Modul E 744 för optimal laddning av glas med smal hals 500 - 1 000 ml
Med 16 munstycken (E 352) 6 x 220 mm med clips (E 354)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål, plast
Produkttyp Insats/modul för glas med smal hals
Färg Rostfritt stål, svart
Håller 16 Glasvaror med smal hals
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Djup (metriskt) 496 mm
Höjd (metrisk) 250 mm
Bredd (metrisk) 492 mm