Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 358 x 558 x 190 mm
Beskrivning
32 munstycken (E 351) 4 x 160 mm med clips (E 353)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Håller | 32 Glasvaror med smal hals |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 352 mm |
| Höjd (metrisk) | 190 mm |
| Bredd (metrisk) | 558 mm |