Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor, modul A 300
Produktkod. 15921307 Handla allt Miele Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
181 x 220 x 479 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15921307 181 x 220 x 479 mm Varje
1 options
Produktkod. 15921307 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 11116900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7836.40 SEK
    5337.00 SEK / Paket med 1
    Save 2499.40 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Modul A 300 för optimal laddning av laboratorieglas.
  • Lämplig för laboratorieglas som Erlenmeyer-kolvar
  • Utrustad med 8 injektormunstycken E 352 (6 x 220 mm)
  • Utrustad med 8 låsmekanismer för munstycken E 354
  • Strålavstånd 120 mm över bredden, 123 mm över djupet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Injektormodul
För användning med (utrustning) Laboratoriediskkorgar A 100 och A 150
Inkluderar Två rader med fyra injektorer
Mått (L x B x H) 181 x 220 x 479 mm