Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor, modul A 302
Produktkod. 15941307 Handla allt Miele Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
132 x 215 x 479 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15941307 132 x 215 x 479 mm Varje
1 options
Produktkod. 15941307 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 11116960
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Modul A 302 för optimal lastning av laboratorieglas.
  • Lämplig för laboratorieglas som Erlenmeyer-kolvar
  • Utrustad med 32 injektormunstycken med plaststöd ID 110
  • Munstycksavstånd 57 mm över bredden, 61 mm över djupet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Injektormodul
För användning med (utrustning) Laboratoriediskkorgar A 100 och A 150
Inkluderar Fyra rader med åtta injektorer
Mått (L x B x H) 132 x 215 x 479 mm