Läs mer
Miele Professional™ Mobil enhet E 385
Produktkod. 10129811 Handla allt Miele Produkter
Inkluderar:
16 injektormunstycken
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10129811
Brand: Miele Professional™ 3809930
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mobil enhet E 385 för optimal lastning av glas med smal hals
  • Utrustad med 16 injektormunstycken
  • Utrustad med anslutning för varmluftstorkning
  • Fäste för ML/2 för mobil enhetsigenkänning / spolarmskontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mobil injektorenhet 1/2
Modell E 385
För användning med (utrustning) Glasvaror med smal hals
Inkluderar 16 injektormunstycken
Kvantitet 1 vardera