Läs mer
Köttermann Mobil enkelbänk
Mått (D x B x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Toppstil:
Melamin TopResist bänkskiva
Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
Beskrivning
- Finns för sittande och stående arbetshöjd
- Har hjul för rörlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (D x B x H) | 600 x 900 x 750 mm |
| Antal hyllor | 1 |
| Toppstil | Melamin TopResist bänkskiva |