Läs mer
Eppendorf™ Mobila bord
Produktkod. 16513661 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Produkttyp:
Hög version
Låg version
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16513661 Hög version
16503661 Låg version
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16513661 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5921000012
I lager
Eppendorf™ Mobila bord idealiska för ergonomiskt utbyte av golvstående centrifuger
  • Passar i alla tomma golv
  • Finns i två olika höjdalternativ
  • Idealisk för att ersätta en golvstående centrifug
  • Klar att använda - ingen montering behövs
  • Mått (B x D x H): ca. 75 x 70 x 58,5 cm
  • För användning med centrifuger 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R och 5920 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R
Längd (metrisk) 70 cm
Höjd (metrisk) 58.5 cm
Bredd (metrisk) 75 cm
Inkluderar Hjul och bromsar för tunga transporter
Produkttyp Hög version