Läs mer
BUCHI Mobil vagn för L-250
Produktkod. 18884161 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4,5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
18884161 4,5 l
1 options
Produktkod. 18884161 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11080440
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Med det praktiska vagntillbehöret kan du enkelt flytta och positionera Lyovapor™ precis bredvid vilken laboratoriebänk som helst, vilket säkerställer enkel installation och rörlighet.
  • Speciellt utformad för Lyovapor™ L-250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 4,5 l
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Material Pulverlackerat stål
Pluggtyp Nordamerika
Spänning 220/240 V