Läs mer
Miele Professional™ Mobil enhet
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 600 x 530 x 580 mm
Beskrivning
- Beroende på storleken på tvättgodset kan upp till 3 moduler användas
- Koppling av den mobila enheten till vatten- och torklufttillförseln
- Det vertikala spelet för de enskilda nivåerna är olika
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 600 mm |
| Höjd (metrisk) | 680 mm |
| Bredd (metrisk) | 530 mm |