Läs mer
Miele Professional™ Mobil enhet
Produktkod. 15460545 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 496 x 492 x 168 mm
Produktkod. 15460545
Brand: Miele Professional™ 5464630
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Modul E 747 för optimal laddning av t.ex. centrifugrör, flaskor och provrör
  • 104 munstycken för centrifugrör, flaskor, provrör m.m.
  • 104 munstycken 2,5 x 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål, plast
Produkttyp Insats/modul för provrör
Färg Rostfritt stål, svart
Håller 104 Provrör
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Djup (metriskt) 496 mm
Höjd (metrisk) 168 mm
Bredd (metrisk) 492 mm