Läs mer
Miele Professional™ Mobil enhet
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 790 x 619 x 421 mm
Beskrivning
- Den mobila enheten kan även användas utan den övre nivån
- Magnetremsa för automatisk identifiering av mobil enhet
- Nedre nivå utrustad med totalt 115 munstycken med klämmor
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 790 mm |
| Höjd (metrisk) | 421 mm |
| Bredd (metrisk) | 619 mm |