Läs mer
Miele Professional™ Mobil enhet
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 352 x 558 x 55 mm
Beskrivning
Hållarram för skär
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 352 mm |
| Höjd (metrisk) | 55 mm |
| Bredd (metrisk) | 558 mm |