Beskrivning
- För 38 pipetter i tre rader
- 1:a raden: 10 pipetter, 100 ml, hållaravstånd 20 mm
- 2:a raden: 14 pipetter, 25 ml, hållaravstånd 26 mm
- 3:e raden: 14 pipetter, 10 ml, hållaravstånd 26 mm
- H 397mm, B 529mm, D 546mm