Läs mer
EKASTU Safety Mobil väggskåp för masker
Produktkod. 10131101
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
10131101 1 st.
1 options
Produktkod. 10131101 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 266921
Beräknad leverans: 17-12-2026
EKASTU Mobilt väggskåp för munskydd är dammtätt för hygienisk förvaring
  • Väggmontering
  • Kan tas bort för transport
  • Stöt- och stöttålig
  • Transparent dörr och 2 insatta hyllor
  • Rymmer 1 helmask eller 3 halvmasker, var och en med filter
Specifikationer
Produkttyp Mobil väggskåp för masker
Färg Grön
Kvantitet 1 st.
Mått (L x B x H) 33 x 15 x 42 cm
Vikt (metrisk) Cirka 1,6 kg