Läs mer
Memmert™ MobileALERT för UN75
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
UN75 Ugn
Beskrivning
- MobileALERT
- Anmälan av SMS vid eventuella fel eller larm på enheten
- Kräver tillval H6
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UN75 Ugn |
| Typ | Varningsenhet |