missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mocetinostat, MedChemExpress

Produktkod. 16431247
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16431247 50 mg -
16415008 10 mg 10mg
16415766 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16431247 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12164

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Mocetinostat (MGCD0103) is a potent, orally active and isotype-selective HDAC (Class I/IV) inhibitor with IC50s of 0.15, 0.29, 1.66 and 0.59 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC11, respectively. Mocetinostat shows no inhibition on HDAC4, HDAC5, HDAC6, HDAC7, or HDAC8.

Mocetinostat (MGCD0103) is a potent, orally active and isotype-selective HDAC (Class I/IV) inhibitor with IC50s of 0.15, 0.29, 1.66 and 0.59 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC11, respectively. Mocetinostat shows no inhibition on HDAC4, HDAC5, HDAC6, HDAC7, or HDAC8.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mocetinostat
Fysisk form Powder
CAS 726169-73-9
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H20N6O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym MGCD0103
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (126.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(C=C1)CNC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)NC4=CC=CC=C4N
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Formel vikt 396.44
Procent renhet 98.92%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.