missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mocetinostat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mocetinostat |
| CAS | 726169-73-9 |
| Molekylformel | C23 H20 N6 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N6O/c24-19-5-1-2-6-21(19)28-22(30)17-9-7-16(8-10-17)14-27-23-26-13-11-20(29-23)18-4-3-12-25-15-18/h1-13,15H,14,24H2,(H,28,30)(H,26,27,29) |
| LEDER | Nc1ccccc1NC(=O)c2ccc(CNc3nccc(n3)c4cccnc4)cc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-aminophenyl)-4-[[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]methyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.44 |
| Formel vikt | 396.1699 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?