Läs mer
Gibco™ Mock (G) SLC-transportörceller
Produktkod. 17166622
Kvantitet:
8 –10M celler
Produktkod. 17166622
Brand: Gibco™ GM1101G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning som en negativ kontroll i experiment som använder TRANSiPORT solute carrier (SLC) transportör-överuttryckande HEK293-celler
  • Dessa celler är avsedda att användas som en negativ kontroll i experiment som använder TRANSiPORT solute carrier (SLC) transportör-överuttryckande HEK293-celler.
  • Dessa skenceller överuttrycker inte SLC-transportproteinet och kan därför användas för att bestämma nivåer av endogen transportaktivitet såväl som icke-specifik bindning av föreningar som testas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i flytande kväveångfas.
Celllinje 293 (HEK)
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Art Människa
Produkttyp SLC Transporter Cell
Kvantitet 8 –10M celler