Läs mer
Moclobemide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30457834
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457834 1 ml
1 options
Produktkod. 30457834 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0250.0001
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Moclobemide 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moclobemide
CAS 71320-77-9
Analyt- eller komponentnamn Moclobemide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Moclobemide
InChI formel InChI=1 S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4 H,5-10H2,(H,15,17)
LEDER Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
IUPAC-namn 4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 268.74
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 268.0979 g/mol