Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Moklobemid
Product Code. 17261172 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
17261172 1 g
17271172 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17261172 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 465800010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71320-77-9
Molekylformel C13H17ClN2O2
Specifications
Kemiskt namn eller material Moklobemid
Kvantitet 1 g
Smältpunkt 135,0 °C till 138,0 °C
Formel vikt 268.74
InChI-nyckel YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-chloro-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide
Molekylvikt (g/mol) 268.74
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.