Läs mer
Moclobemide, LoGiCal
Produktkod. 30458771
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458771 10 mg
1 options
Produktkod. 30458771 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0250.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moclobemide
CAS 71320-77-9
Analyt- eller komponentnamn Moclobemide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Moclobemide
InChI formel InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
Lösningstyp Neat
LEDER Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
IUPAC-namn 4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 268.74
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 268.0979 g/mol