Läs mer
Moclobemide, MedChemExpress
Beskrivning
Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moclobemide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 71320-77-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H17ClN2O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Ro111163 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (372.11 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |