Läs mer
Moclobemide, Mikromol™
Produktkod. 17944376
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17944376 250 mg
1 options
Produktkod. 17944376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0250.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Moclobemide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moclobemide
CAS 71320-77-9
Analyt- eller komponentnamn Moclobemide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Moclobemide
InChI formel InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
LEDER Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
IUPAC-namn 4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide
Molekylvikt (g/mol) 268.74
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 268.0979 g/mol