missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Moclobemide N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moclobemide N-Oxide |
| CAS | 64544-24-7 |
| Molekylformel | C13 H17 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]-, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-, N-oxide, 4-Chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Ro 12-5637, Moclobemide N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClN2O3/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16(18)7-9-19-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17) |
| LEDER | [O-][N+]1(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-[2-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)ethyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.74 |
| Formel vikt | 284.0928 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?