Läs mer
Tocris Bioscience™ Moclobemide
Beskrivning
Reversible monoamine oxidase A (MOA-A) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moclobemide |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 268.74 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.741 |