Läs mer
Moclobemide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moclobemide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17) |
| Formel vikt | 268.0979 |
| Procent renhet | >95% |