Läs mer
Harvard Apparatus Mod 1025 Syr 25 ml Tll Terminus
Beskrivning
- 25 ml 1000-seriens Gastight™ spruta
- PTFE Luer Lock (TLL) avslutning
- PTFE-tippad kolv (se tillbehör 55-8000 för uttag/påfyllningsansökningar.)
- Använde dosering av vätskor och gaser, samt i högprecisionsmiljöer med laboratorie- och analytiska instrument
- Med sin volym på 25 ml och gastäta natur kan den användas för precisionsuppgifter med större volymer (t.ex. reagensleverans, kalibrering av pumpar, instrumentprimning)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Glas (fat), PTFE (kolv) |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Latexfri | Ja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Volym (metrisk) | 25 mL |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |