Läs mer
Modafinil 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Produktkod. 30458531
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458531 1 ml
1 options
Produktkod. 30458531 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0540.0011
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Modafinil
CAS 68693-11-8
Analyt- eller komponentnamn Modafinil
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C15 H15 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Modafinil, 2-[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, CEP 1538, CRC 40476, CRL 40476, DEP 1538, Modaphonil, Modiodal, Provigil, Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-(+/-)-Modafinil
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Lösningstyp Single Solution
LEDER NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzhydrylsulfinylacetamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 273.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 273.0823 g/mol