missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Modafinil-d10 Carboxylate, TRC

Produktkod. 30482306
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482306 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30482306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM48251310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Modafinil-d10 Carboxylate
CAS 1246819-82-8
Molekylformel C15H4D10O3S
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-[(Diphenyl-methyl)sulfinyl-d10]acetic Acid, Modafinil Acid-d10, Modafinic Acid-d10
InChI formel InChI=1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
LEDER [2H]C1=C(C(=C(C(=C1[2H])[2H])C(C2=C(C(=C(C(=C2[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])S(=O)CC(=O)O)[2H])[2H]
IUPAC-namn 2-[bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylsulfinyl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 284.4
Formel vikt 284.1291
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.