Läs mer
Modafinil-d5 (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Modafinil-d5(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1133712-38-5 |
| Molekylformel | C15 2H5 H10 N O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetamide, 2-[(phenylphenyl-2,3,4,5,6-d5-methyl)sulfinyl]-, 2-[(Phenylphenyl-2,3,4,5,6-d5-methyl)sulfinyl]acetamide, Modafinil-D5 (phenyl-D5), Modafinil-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)/i1D,3D,4D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(c2ccccc2)S(=O)CC(=O)N)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethyl]sulfinylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.38 |
| Formel vikt | 278.1137 |