Läs mer
Modafinil, LoGiCal
Produktkod. 30462935
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462935 10 mg
1 options
Produktkod. 30462935 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0540.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Modafinil
CAS 68693-11-8
Analyt- eller komponentnamn Modafinil
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H15 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Modafinil, 2-[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, CEP 1538, CRC 40476, CRL 40476, DEP 1538, Modaphonil, Modiodal, Provigil, Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-(+/-)-Modafinil
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Lösningstyp Neat
LEDER NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzhydrylsulfinylacetamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 273.35
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 273.0823 g/mol