missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Modaline sulfate, MedChemExpress

Produktkod. 16468596
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16468596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1083

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Modaline sulfate is a MAO inhibitor, used in the treatment of depression.

Modaline sulfate is a MAO inhibitor, used in the treatment of depression.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Modaline sulfate
CAS 2856-75-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H17N3O4S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (112.60 mM)
LEDER CC1=NC=CN=C1N2CCCCC2.O=S(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 275.32
Formel vikt 275.32
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.