Beskrivning
- Specialiserat skydd: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 levererar lätt kemisk resistens, skyddar mot asbest och filtrerar 99,9 % av partiklarna över 3 mikrometer i storlek, samt tegel- och cementdamm, lätta aerosoler och dimma
- Ökad andningsförmåga: Denna asbestskyddsdräkts luft- och vattenångagenomsläpplighet minskar också bärarnas exponering för värmestress
- Förbättrad passform och funktioner: Bärarens komfort förstärks av denna skyddande dräkts optimala passform, medan en tredelad huva ger extra skydd och fingeröglor ger ett säkert grepp.
- Certifierade antistatiska förmågor: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 testas mot EN 1149-5 antistatiska standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 9 |
| Kön | Unisex |
| Material | Antistatisk SMS |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Finger Loops, Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |